(S)-(-)-Nicotine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
181420050 181420250 181421000 181425000
ACRO181420050EA 34.4 EUR InStock
ACRO181420050 ACRO181420250 ACRO181421000 ACRO181425000
(S)-(-)-Nicotine 99+%
(S)-(-)-Nicotine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
Point d'ébullition: 247 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.015 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006369
Numéro CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
ONU: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5255 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -140° to -152° (20°C, 589 nm) (c=2,absolute ethanol) (on anhydrous basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité