(S)-(-)-Nicotine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: L(-)-Nicotine
EHERCA15520000EA 61.4 EUR InStock
EHERCA15520000
(S)-(-)-Nicotine
(S)-(-)-Nicotine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00006369
Numéro CAS: 54-11-5
ONU: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité