2,2'-Bipyridyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,2'-Bipyridine
MOLEM30183563EA 0 EUR InStock
MOLEM30183563
2,2'-Bipyridyle
2,2'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Numéro MDL: MFCD00006212
Numéro CAS: 366-18-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/90/2298490.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité