4,4'-Bipyridyle, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Bipyridine
ACRO276200050EA 36.4 EUR InStock
ACRO276200050 ACRO276201000 ACRO276200250
4,4'-Bipyridyle, anhydre 98%
4,4'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006416
Numéro CAS: 553-26-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Water ≤2.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité