Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Bipyridyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4,4'-Bipyridine

EHERC10642000EA 53.1 EUR InStock
EHERC10642000
4,4'-Bipyridyle
4,4'-Bipyridyle


Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00006416
Numéro CAS: 553-26-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité