5-Bromopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
204300250 204301000
ACRO204300250EA 64.4 EUR InStock
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
Point d'ébullition: 168 °C (727 mmHg)
Point de fusion: 69…73 °C
Numéro MDL: MFCD00006117
Numéro CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité