5-Bromopyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14172.22EA 180 EUR InStock
L14172.22 L14172.06 L14172.14
5-Bromopyrimidine ≥98%
5-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (727 mmHg)
Point de fusion: 69…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006117
Numéro CAS: 4595-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité