2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12842.06EA 29.5 EUR InStock
A12842.06 A12842.14 A12842.22
2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,42 g/mol
Point d'ébullition: 213…215 °C
Point de fusion: 21…25 °C
Densité: 1,595
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00006063
Numéro CAS: 3764-01-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité