2,4-Dichloropyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
162650250 162650050 162651000
ACRO162650250EA 144 EUR InStock
ACRO162650250 ACRO162650050 ACRO162651000
2,4-Dichloropyrimidine 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006061
Numéro CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 62 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité