2,4-Dichloropyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15131.06 A15131.09 A15131.18 A15131.30
A15131.06EA 50.4 EUR InStock
A15131.06 A15131.09 A15131.18 A15131.30
2,4-Dichloropyrimidine ≥98%
2,4-Dichloropyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 3934-20-1 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 57-62° Boiling Point: 101°/23mm Beilstein Reference: 110911 MDL No.: MFCD00006061
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 57…62 °C
Numéro MDL: MFCD00006061
Numéro CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité