2-Chloropyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15394.09 A15394.14 A15394.22
A15394.09EA 39.5 EUR InStock
A15394.09 A15394.14 A15394.22
2-Chloropyrimidine ≥98%
2-Chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1722-12-9 Molecular Formula: C4H3ClN2 Formula Weight: 114.54 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 64-67° Boiling Point: 75-76°/10mm Beilstein Reference: 107171 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006060
Formule: C₄H₃ClN₂
Point d'ébullition: 75…76 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 64…67 °C
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006060
Numéro CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité