2-Chloropyrimidine
Fournisseur: Molekula
MOLE16639234-25GEA 0 EUR InStock
MOLE16639234-25G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Formule: C₄H₃ClN₂
MW: 114,53 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…66 °C
Numéro MDL: MFCD00006060
Numéro CAS: 1722-12-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité