2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27644.03EA 29.5 EUR InStock
H27644.03 H27644.09
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Point d'ébullition: 0,9 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité