2-Aminopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24594.22 B24594.36
B24594.22EA 45.1 EUR InStock
B24594.22 B24594.36
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 109-12-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 123-127° Boiling Point: 159°/186mm MDL No.: MFCD00006089
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (186 mmHg)
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006089
Numéro CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité