4-Aminopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO345070010EA 145 EUR InStock
ACRO345070010 ACRO345070050
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point de fusion: 151…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006112
Numéro CAS: 591-54-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité