2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41789.0050EA 101 EUR InStock
8.41789.0050
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine pour la synthèse
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285…286 °C
Numéro MDL: MFCD00006098
Numéro CAS: 56-06-4
Merck Index: 13,03001
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Hill Formula C4H6N4O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité