2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Fournisseur: Molekula
MOLE10931062-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10931062-100G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285…286 °C
Numéro MDL: MFCD00006098
Numéro CAS: 56-06-4
Merck Index: 13,03001
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité