L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rat Recombinant FGF-9 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
300-27-100UG 300-27-10UG 300-27-1MG 300-27-500UG
SHBT300-27-100UGEA 525 EUR InStock
SHBT300-27-100UG SHBT300-27-10UG SHBT300-27-1MG SHBT300-27-500UG
Rat Recombinant FGF-9 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fibroblast growth factor 9 (FGF-9) is a mitogen and survival factor for nerve and mesenchymal cells. FGF-9 functions as an autocrine and paracrine factor to support the growth and survival of motor neurons and prostate tissue. FGF-9 expression in the gonad is also necessary for sex determination.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité