Pyrimidine-2-thiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
156740100 156740500
ACRO156740100EA 39.3 EUR InStock
ACRO156740100 ACRO156740500
Pyrimidine-2-thiol 98%
Pyrimidine-2-thiol
Formule: C₄H₄N₂S
MW: 112,16 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006073
Numéro CAS: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité