L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pyrimidine 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15534.03 A15534.06 A15534.14
A15534.03EA 37 EUR InStock
A15534.03 A15534.06 A15534.14
Pyrimidine 99
Pyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 289-95-2 Molecular Formula: C4H4N2 Formula Weight: 80.09 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.5040 Melting Point: 20-22° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 103894 Merck Reference: 14,7987 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006059
Formule: C₄H₄N₂
MW: 80.09 g/mol
Point d'ébullition: 123…124 °C
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1.016
Point d'éclair: 31 °C (87 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006059
Numéro CAS: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
ONU: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08170
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité