VWR® PerfectBlue Maxi M 'Revolution', Système sur gel
Fournisseur: VWR
VWR®
700-0909EA 1750 EUR InStock
700-0909
VWR® PerfectBlue Maxi M 'Revolution', Système sur gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Basé sur le modèle Maxi M, le Maxi M « Revolution » propose un système de circulation à tampon intégré, alimenté par les électrodes du système. Au niveau de la cathode, des bulles d’hydrogène sont produites et passent par un tuyau placé en diagonale et relié aux deux côtés de la cuve pour produire une circulation douce et continue du tampon. Le système supprime tout gradient ionique et de pH – sans les inconvénients des pompes mécaniques. Le système offre six positions de peigne permettant de répartir le gel en 2, 3 ou 4 zones. De plus, le système peut accueillir l’un des 23 modèles de peignes standard et à microtitration décrits pour le modèle Maxi M.
*À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur.
Informations de commande: Fourni avec trois peignes (1,5 mm d’épaisseur, 16, 24, 36 dents), couvercle, support de gel, plateforme de nivellement à trois points, obturateurs d’extrémité, cuve et câbles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité