2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10363.14 A10363.22
A10363.14EA 111 EUR InStock
A10363.14 A10363.22
2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 5424-21-5 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 114295 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006064
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006064
Numéro CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité