2-Acétylpyrrole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
252490050 252490250
ACRO252490050EA 41.7 EUR InStock
ACRO252490050 ACRO252490250
2-Acétylpyrrole 99%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005220
Numéro CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité