Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acétylpyrrole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Acétyl-1H-pyrrole1-(1H-Pyrrole-2-yl)éthane-1-one

MOLEM33539603EA 0 EUR InStock
MOLEM33539603
2-Acétylpyrrole
2-Acétylpyrrole


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…65 °C
Numéro MDL: MFCD00005220
Numéro CAS: 1072-83-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité