3-Acétylpyrrole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12073.03 A12073.06
A12073.03EA 92.2 EUR InStock
A12073.03 A12073.06
3-Acétylpyrrole ≥97%
3-Acétylpyrrole
Purity: 97% CAS No.: 1072-82-8 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 107151 MDL No.: MFCD00067759
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067759
Numéro CAS: 1072-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité