1-Méthylpyrrole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21451.AE B21451.AP
B21451.AEEA 79 EUR InStock
B21451.AE B21451.AP
1-Méthylpyrrole ≥99%
1-Méthylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 96-54-8 Molecular Formula: C5H7N Formula Weight: 81.12 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -57° Boiling Point: 112-113° Beilstein Reference: 104181 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005345
Formule: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.912
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005345
Numéro CAS: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité