2-Acétyl-1-méthylpyrrole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
A15353.06 A15353.14 A15353.22
A15353.06EA 33.4 EUR InStock
A15353.06 A15353.14 A15353.22
2-Acétyl-1-méthylpyrrole ≥98%
2-Acétyl-1-méthylpyrrole
Purity: 98% CAS No.: 932-16-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5420 Odour: Pleasant Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 111887 MDL No.: MFCD00003089
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 200…202 °C
Densité: 1.04
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003089
Numéro CAS: 932-16-1
EINECS: 213-247-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité