2-Acétyl-1-méthylpyrrole
Synonyms: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
002488-5G 002488-25G 002488-25ML 002488-5ML
FLUO002488-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002488-5G FLUO002488-25G FLUO002488-25ML FLUO002488-5ML
2-Acétyl-1-méthylpyrrole
2-Acétyl-1-méthylpyrrole
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0445 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003089
Numéro CAS: 932-16-1
EINECS: 213-247-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité