1-Phénylpyrrole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07973.06 L07973.14
L07973.06EA 48.4 EUR InStock
L07973.06 L07973.14
1-Phénylpyrrole ≥99%
1-Phénylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 635-90-5 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Melting Point: 57-60° Boiling Point: 131°/30mm MDL No.: MFCD00005343
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005343
Numéro CAS: 635-90-5
EINECS: 211-242-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité