Phénicarbazide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenylsemicarbazide, 2-Phenylhydrazinecarboxamide
B22331.14 B22331.22
B22331.14EA 79.4 EUR InStock
B22331.14 B22331.22
Phénicarbazide ≥99%
Phénicarbazide
Purity: 99% CAS No.: 103-03-7 Molecular Formula: C6H5NHNHCONH2 Formula Weight: 151.17 Odour: Odourless Melting Point: 171-173° MDL No.: MFCD00007942
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171…173 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007942
Numéro CAS: 103-03-7
EINECS: 203-072-3
Merck Index: 12,07378
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité