1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TMDS
A14304.09 A14304.18
A14304.09EA 76.7 EUR InStock
A14304.09 A14304.18
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane ≥97%
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane
Purity: 97% CAS No.: 15933-59-2 Molecular Formula: C4H15NSi2 Formula Weight: 133.34 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4055 Odour: Ammonia-like Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 741869 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00025626
Formule: C₄H₁₅NSi₂
MW: 133,34 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Densité: 0.768
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025626
Numéro CAS: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité