HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
120580100 120581000 120585000 120580025
ACRO120580100EA 23 EUR InStock
ACRO120580100 ACRO120581000 ACRO120585000 ACRO120580025
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité