L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexamethyldisilazane
MQ200
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
8.04324.0050EA 28.6 EUR InStock
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) zS, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Point d'ébullition: 126
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
ATTEINDRE: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité