HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3840.1EA 21.9 EUR InStock
ROTH3840.1 ROTH3840.2
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04708
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité