L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
216510250 216511000 216515000
ACRO216510250EA 44.4 EUR InStock
ACRO216510250 ACRO216511000 ACRO216515000
1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane 97%
1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane
Formule: C₄H₁₄OSi₂
MW: 134.33 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.76 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008256
Numéro CAS: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
ONU: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité