Pentaméthyldisiloxane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
L16577.06 L16577.14
L16577.06EA 57.3 EUR InStock
L16577.06 L16577.14
Pentaméthyldisiloxane 95%
Pentaméthyldisiloxane
Purity: 95% CAS No.: 1438-82-0 Molecular Formula: (CH3)3SiOSiH(CH3)2 Formula Weight: 148.35 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.3740 Boiling Point: 86-87° Beilstein Reference: 1734568 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053658
Formule: C₅H₁₆OSi₂
MW: 148,35 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C
Densité: 0.758
Point d'éclair: –19 °C (–2 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053658
Numéro CAS: 1438-82-0
EINECS: 215-873-5
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité