1,1,3,3,5,5-Hexaméthyltrisiloxane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1H,5H-Hexamethyltrisiloxane
L16520.14 L16520.22
L16520.14EA 80.6 EUR InStock
L16520.14 L16520.22
1,1,3,3,5,5-Hexaméthyltrisiloxane ≥97%
1,1,3,3,5,5-Hexaméthyltrisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 1189-93-1 Molecular Formula: C6H20O2Si3 Formula Weight: 208.48 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.3810 Melting Point: -67° Boiling Point: 128° Beilstein Reference: 1746341 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039788
Formule: C₆H₂₀O₂Si₃
MW: 208,48 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.822
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039788
Numéro CAS: 1189-93-1
EINECS: 214-716-8
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité