Hexaméthyldisiloxane 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
194791000 194795000 194790025
ACRO194791000EA 32.3 EUR InStock
ACRO194791000 ACRO194795000 ACRO194790025
Hexaméthyldisiloxane 98+%
Hexaméthyldisiloxane
Formule: C₆H₁₈OSi₂
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.76 g/cm³
Point d'éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008265
Numéro CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité