Hexaméthyldisiloxane, 0.65 cSt (25°C) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11848.0F A11848.AC A11848.AE A11848.AP
A11848.0FEA 426 EUR InStock
A11848.0F A11848.AC A11848.AE A11848.AP
Hexaméthyldisiloxane, 0.65 cSt (25°C) ≥98%
Hexaméthyldisiloxane
Purity: 98+% CAS No.: 107-46-0 Molecular Formula: C6H18OSi2 Formula Weight: 162.38 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3770 Odour: Characteristic Melting Point: -67° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1736258 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008265
Formule: C₆H₁₈OSi₂
Point d'ébullition: 100…101 °C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.764
Point d'éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008265
Numéro CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité