Hexaméthyldisiloxane, 0.65 cSt (25°C) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
8.14051.0100EA 36 EUR InStock
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
Hexaméthyldisiloxane, 0.65 cSt (25°C) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hexaméthyldisiloxane
Formule: C₆H₁₈OSi₂
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.764 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 0.6 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008265
Numéro CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.38 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.3771 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 21.8 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 340 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité