1,1,1,3,5,7,7,7-Octaméthyltétrasiloxane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
L16956.06 L16956.14
L16956.06EA 51.6 EUR InStock
L16956.06 L16956.14
1,1,1,3,5,7,7,7-Octaméthyltétrasiloxane 96%
1,1,1,3,5,7,7,7-Octaméthyltétrasiloxane
Purity: 96% CAS No.: 16066-09-4 Molecular Formula: C8H26O3Si4 Formula Weight: 282.64 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.3860 Boiling Point: 169° MDL No.: MFCD00053664
Formule: C₈H₂₆O₃Si₄
MW: 282,63 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C
Densité: 0.863
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053664
Numéro CAS: 16066-09-4
EINECS: 240-209-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité