Méthènamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: HexamineUrotropineMéthènamine
MOLEM38908959EA 0 EUR InStock
MOLEM38908959
Méthènamine
Hexaméthylènetétramine
Formule: C₆H₁₂N₄
MW: 140,19 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Numéro MDL: MFCD00006895
Numéro CAS: 100-97-0
ONU: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/97/2298497.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité