3-Bromo-2,5-dichlorothiophène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10603.06EA 74.2 EUR InStock
A10603.06 A10603.03 A10603.14
3-Bromo-2,5-dichlorothiophène ≥97%
3-Bromo-2,5-dichlorothiophène
Formule: C₄HBrCl₂S
Point d'ébullition: 95…97 °C (14 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041440
Numéro CAS: 60404-18-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité