L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant Galectin-3 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-154-100UG 100-154-10UG 100-154-1MG 100-154-500UG 100-154-50UG
SHBT100-154-100UGEA 327 EUR InStock
SHBT100-154-100UG SHBT100-154-10UG SHBT100-154-1MG SHBT100-154-500UG SHBT100-154-50UG
Human Recombinant Galectin-3 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Galectin-3 belongs to the lectin family of carbohydrate binding proteins. Galectin-3 is expressed by a wide range of cell types including activated T cells, tumor cells, macrophages, osteoclasts, fibroblasts, and epithelial cells. Galectin-3 has specific binding affinity for beta-galactoside sugar moieties and has functional roles during development, innate immunity, cell apoptosis, and tumor metastasis. Galectin-3 is associated with cancer, heart failure, stroke, and inflammation. The amino acid sequences of human and mouse Galectin-3 proteins share 80% homology.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
A COA is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.  This product is for research use only and is not for use in humans.  
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité