Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-156-100UG 100-156-1MG 100-156-25UG 100-156-500UG 100-156-5UG
SHBT100-156-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-156-100UG SHBT100-156-1MG SHBT100-156-25UG SHBT100-156-500UG SHBT100-156-5UG
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Protéines et Peptides
The globular subunit of adipocyte complement-related protein of 30 kDa (ACRP-30) is a naturally occurring cleavage product of adiponectin, a protein made exclusively by adipocytes. ACRP-30 is an abundant serum protein and plays an important role in hyperglycemia, insulin resistance, and fatty acid oxidation. ACRP-30 signals through adiponectin receptor 1 (AdipoR1) and adiponectin receptor 2 (AdipoR2).
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité