3-Méthoxythiophène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21940.06 B21940.14
B21940.06EA 90.7 EUR InStock
B21940.06 B21940.14
3-Méthoxythiophène ≥99%
3-Méthoxythiophène
Purity: 99% CAS No.: 17573-92-1 Molecular Formula: C5H6OS Formula Weight: 114.17 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Recognizable Boiling Point: 60-61°/12mm Beilstein Reference: 106404 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00043894
Formule: C₅H₆OS
Point d'ébullition: 60…61 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.147
Point d'éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043894
Numéro CAS: 17573-92-1
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité