L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant PSP (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-81-100UG 100-81-1MG 100-81-20UG 100-81-500UG 100-81-5UG
SHBT100-81-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-81-100UG SHBT100-81-1MG SHBT100-81-20UG SHBT100-81-500UG SHBT100-81-5UG
Human Recombinant PSP (from E. coli)
Protéines et Peptides
Persephin is a neurotrophic factor of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family. Persephin promotes survival and growth of dopaminergic and motor neurons, but not peripheral neurons. Persephin is a ligand for the RET receptor tyrosine kinase.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Shenandoah Biotechnology is a manufacturer of research grade recombinant proteins typically used as cytokines, growth factors and chemokines in cell based assays and cell culture. Each production lot is tested for QA and the expected values for each product can be viewed under the product specifications tab.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité