2-Bromo-3-méthylthiophène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11393.06 L11393.14
L11393.06EA 35.3 EUR InStock
L11393.06 L11393.14
2-Bromo-3-méthylthiophène ≥97%
2-Bromo-3-méthylthiophène
Purity: 97% CAS No.: 14282-76-9 Molecular Formula: C5H5BrS Formula Weight: 177.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 173-176° Beilstein Reference: 105719 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00059741
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 173…176 °C
Densité: 1.580
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059741
Numéro CAS: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité