3-Bromo-4-méthylthiophène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO379960010EA 53.6 EUR InStock
ACRO379960010 ACRO379960050
3-Bromo-4-méthylthiophène 95%
3-Bromo-4-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 179…183 °C (770 mmHg)
Point d'éclair: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00130084
Numéro CAS: 30318-99-1
ONU: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité