4-Bromo-2-méthylthiophène
022016-5G 022016-25G 022016-1G
FLUO022016-5GEA 0 EUR InStock
FLUO022016-5G FLUO022016-25G FLUO022016-1G
4-Bromo-2-méthylthiophène
4-Bromo-2-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116367
Numéro CAS: 29421-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité